5,6,7,8-Tetrahydro-2-quinolinylmethanamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR52425-1G
OR52425-250MG
APOSOR52425-1GEA
1400
CHF
APOSOR52425-1G
APOSOR52425-250MG
5,6,7,8-Tetrahydro-2-quinolinylmethanamine 95%
5,6,7,8-Tetrahydro-2-quinolinylmethanamine
Formel:
C₁₀H₁₄N₂ MW: 162,232 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD12401090 CAS-Nummer: 1351972-02-5 |