Ethyl 5-bromo-1H-imidazole-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR52419-1G
OR52419-250MG
APOSOR52419-1GEA
1720
CHF
APOSOR52419-1G
APOSOR52419-250MG
Ethyl 5-bromo-1H-imidazole-4-carboxylate
Ethyl 5-bromo-1H-imidazole-4-carboxylate
Formel:
C₆H₇BrN₂O₂ MW: 219,036 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD10697506 CAS-Nummer: 944906-76-7 |