4,6-Dichloro-2,5-dimethylpyrimidine 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR52409-10G
OR52409-1G
OR52409-5G
APOSOR52409-10GEA
144
CHF
APOSOR52409-10G
APOSOR52409-1G
APOSOR52409-5G
4,6-Dichloro-2,5-dimethylpyrimidine 99%
4,6-Dichloro-2,5-dimethylpyrimidine
Formel:
C₆H₆Cl₂N₂ MW: 177,031 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD09991674 CAS-Nummer: 1780-33-2 |