4,6-Dichloropyridin-2-ol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR52376-1G OR52376-5G
APOSOR52376-1GEA 149 CHF
APOSOR52376-1G APOSOR52376-5G
4,6-Dichloropyridin-2-ol
4,6-Dichloropyridin-2-ol
Formel: C₅H₃Cl₂NO
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD10698616
CAS-Nummer: 68963-75-7