2-Amino-6-bromobenzaldehyde 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3-Bromo-2-formylaniline
OR52365-1G
OR52365-5G
APOSOR52365-1GEA
254
CHF
APOSOR52365-1G
APOSOR52365-5G
2-Amino-6-bromobenzaldehyde 98%
2-Amino-6-bromobenzaldehyde
Formel:
C₇H₆BrNO MW: 200.033 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD11036195 CAS-Nummer: 135484-74-1 |