2-(Prop-1-en-2-yl)aniline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR52354-1G OR52354-5G
APOSOR52354-1GEA 25.8 CHF
APOSOR52354-1G APOSOR52354-5G
2-(Prop-1-en-2-yl)aniline
2-(Prop-1-en-2-yl)aniline
Formel: C₉H₁₁N
Siedepunkt: 95 °C
Flash-Pt: 78 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007719
CAS-Nummer: 52562-19-3