3-Bromo-5-chloro-N-methoxy-N-methylbenzamide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR52231-1G
OR52231-5G
APOSOR52231-1GEA
529
CHF
APOSOR52231-1G
APOSOR52231-5G
3-Bromo-5-chloro-N-methoxy-N-methylbenzamide
3-Bromo-5-chloro-N-methoxy-N-methylbenzamide
Formel:
C₉H₉BrClNO₂ MW: 278,53 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28384163 CAS-Nummer: 1700202-83-0 |