Methyl 4-amino-2,5-dimethylbenzoate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR52228-5G
APOSOR52228-5GEA
254
CHF
APOSOR52228-5G
Methyl 4-amino-2,5-dimethylbenzoate 95+%
Methyl 4-amino-2,5-dimethylbenzoate
Formel:
C₁₀H₁₃NO₂ MW: 179,216 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09839220 CAS-Nummer: 21339-74-2 |