2-[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]benzoyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR5219-1G OR5219-250MG
APOSOR5219-1GEA 241 CHF
APOSOR5219-1G APOSOR5219-250MG
2-[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]benzoyl chloride 97%
2-[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]benzoyl chloride
Formel: C₁₂H₁₃ClO₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09025870
CAS-Nummer: 906352-68-9
UN: 3129
ADR: 4.3+8,II