4-(4-Methylhomopiperazin-1-yl)aniline trihydrochloride hydrate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4-(4-Methyl-1,4-diazepan-1-yl)aniline trihydrochloride hydrate
OR5215-1G
OR5215-250MG
APOSOR5215-1GEA
307
CHF
APOSOR5215-1G
APOSOR5215-250MG
4-(4-Methylhomopiperazin-1-yl)aniline trihydrochloride hydrate
4-(4-Methylhomopiperazin-1-yl)aniline trihydrochloride hydrate
Formel:
C₁₂H₁₉N₃·3ClH·H₂O MW: 332,697 g/mol Melting Pt: 238…250 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09026608 CAS-Nummer: 913830-33-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |