6-Bromo-2-chloro-1-methyl-1H-benzimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 6-Bromo-2-chloro-1-methyl-1H-benzo[d]imidazole
OR52118-100MG OR52118-500MG
APOSOR52118-100MGEA 0 CHF
APOSOR52118-100MG APOSOR52118-500MG
6-Bromo-2-chloro-1-methyl-1H-benzimidazole
6-Bromo-2-chloro-1-methyl-1H-benzimidazole
Formel: C₈H₆BrClN₂
MW: 245,504 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18073561
CAS-Nummer: 1378947-22-8