Methyl 3,5-dichloro-2-hydroxybenzoate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2,4-Dichloro-6-(methoxycarbonyl)phenol, Methyl 3,5-dichlorosalicylate
OR52077-1G OR52077-5G OR52077-250MG
APOSOR52077-1GEA 307 CHF
APOSOR52077-1G APOSOR52077-5G APOSOR52077-250MG
Methyl 3,5-dichloro-2-hydroxybenzoate 97%
Methyl 3,5-dichloro-2-hydroxybenzoate
Formel: C₈H₆Cl₂O₃
MW: 221,037 g/mol
Melting Pt: 142…144 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00464939
CAS-Nummer: 7606-87-3