3-(Aminomethyl)-5-methyl-2-phenylfuran 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
(5-Methyl-2-phenylfur-3-yl)methylamine
OR5207-1G
OR5207-250MG
APOSOR5207-1GEA
628
CHF
APOSOR5207-1G
APOSOR5207-250MG
3-(Aminomethyl)-5-methyl-2-phenylfuran 97%
3-(Aminomethyl)-5-methyl-2-phenylfuran
Formel:
C₁₂H₁₃NO MW: 187,238 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06213531 CAS-Nummer: 771572-29-3 UN: 2922 ADR: 8+6.1,III |