Methyl 4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
2-(Methoxycarbonyl)-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene, Methyl 4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-2-carboxylate
OR52032-10G
OR52032-1G
OR52032-5G
APOSOR52032-10GEA
958
CHF
APOSOR52032-10G
APOSOR52032-1G
APOSOR52032-5G
Methyl 4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Methyl 4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Formel:
C₁₀H₁₂O₂S MW: 196,266 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06654963 CAS-Nummer: 91489-09-7 |