4'-Bromo-[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-(4-Bromophenyl)benzaldehyde, 4'-Bromo-4-formylbiphenyl, 4'-Bromo-[1,1'-biphenyl]-4-carbaldehyde
OR52016-1G OR52016-5G
APOSOR52016-1GEA 225 CHF
APOSOR52016-1G APOSOR52016-5G
4'-Bromo-[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde
4'-Bromo-[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde
Formel: C₁₃H₉BrO
MW: 261.114 g/mol
Melting Pt: 136…142 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05980925
CAS-Nummer: 50670-58-1