2,2-Dimethoxybutane 90%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR51925-1G
OR51925-5G
APOSOR51925-1GEA
220
CHF
APOSOR51925-1G
APOSOR51925-5G
2,2-Dimethoxybutane 90%
2,2-Dimethoxybutane
Formel:
C₆H₁₄O₂ MW: 118,174 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD13185945 CAS-Nummer: 3453-99-4 |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)