2,4-Dihydroxy-6-methylbenzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR51894-1G OR51894-5G OR51894-10G
APOSOR51894-1GEA 31.4 CHF
APOSOR51894-1G APOSOR51894-5G APOSOR51894-10G
2,4-Dihydroxy-6-methylbenzaldehyde
2,4-Dihydroxy-6-methylbenzaldehyde
Formel: C₈H₈O₃
MW: 152,147 g/mol
Melting Pt: 180…184 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00033852
CAS-Nummer: 487-69-4