2-Iodo-6-methylbenzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-Formyl-3-iodotoluene, 6-Iodo-o-tolualdehyde
OR51863-1G
OR51863-250MG
OR51863-5G
APOSOR51863-1GEA
346
CHF
APOSOR51863-1G
APOSOR51863-250MG
APOSOR51863-5G
2-Iodo-6-methylbenzaldehyde 95%
2-Iodo-6-methylbenzaldehyde
Formel:
C₈H₇IO MW: 246,045 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18397773 CAS-Nummer: 1261826-51-0 |