Naphthalene-1,3,5-trisulphonic acid 95%
Gefahr
OR51841-25G OR51841-5G
APOSOR51841-25GEA 307 CHF
APOSOR51841-25G APOSOR51841-5G
Naphthalene-1,3,5-trisulphonic acid 95%
Naphthalene-1,3,5-trisulphonic acid
Formel: C₁₀H₈O₉S₃
MW: 368,36 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03265508
CAS-Nummer: 6654-64-4
UN: 2585
ADR: 8,III