4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2(1H)-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR51819-1G
OR51819-5G
OR51819-10G
APOSOR51819-1GEA
105
CHF
APOSOR51819-1G
APOSOR51819-5G
APOSOR51819-10G
4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2(1H)-one 95%
4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2(1H)-one
Formel:
C₅H₇N₃O₃ MW: 157.127 g/mol Siedepunkt: 360.6 °C Flash-Pt: 171.9 °C Lager Temperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD02932731 CAS-Nummer: 1075-59-8 |