2-Iodo-6-methylbenzyl alcohol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
(2-Iodo-6-methylphenyl)methanol, (6-Iodo-o-tolyl)methanol
OR51813-1G
OR51813-250MG
OR51813-5G
APOSOR51813-1GEA
346
CHF
APOSOR51813-1G
APOSOR51813-250MG
APOSOR51813-5G
2-Iodo-6-methylbenzyl alcohol 95%
2-Iodo-6-methylbenzyl alcohol
Formel:
C₈H₉IO MW: 248,061 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18397812 CAS-Nummer: 1261794-19-7 |