2-Bromo-6-cyclopropylphenol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR51799-1G
OR51799-250MG
OR51799-5G
APOSOR51799-1GEA
136
CHF
APOSOR51799-1G
APOSOR51799-250MG
APOSOR51799-5G
2-Bromo-6-cyclopropylphenol
2-Bromo-6-cyclopropylphenol
Formel:
C₉H₉BrO MW: 213,071 g/mol Lager Temperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD24719347 CAS-Nummer: 911817-98-6 |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)