6-Chloro-5-iodo-2-(methylsulphonyl)-1H-imidazo[4,5-b]pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR51796-100MG
OR51796-250MG
APOSOR51796-100MGEA
69.6
CHF
APOSOR51796-100MG
APOSOR51796-250MG
6-Chloro-5-iodo-2-(methylsulphonyl)-1H-imidazo[4,5-b]pyridine 95%
6-Chloro-5-iodo-2-(methylsulphonyl)-1H-imidazo[4,5-b]pyridine
Formel:
C₇H₅ClIN₃O₂S MW: 357.556 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28965894 CAS-Nummer: 1394373-18-2 |