(2R,6R)-2,6-Dimethylmorphline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
(2R,6R)-2,6-Dimethylmorpholine
OR51787-250MG
OR51787-1G
APOSOR51787-250MGEA
332
CHF
APOSOR51787-250MG
APOSOR51787-1G
(2R,6R)-2,6-Dimethylmorphline 97%
(2R,6R)-2,6-Dimethylmorphline
Formel:
C₆H₁₃NO MW: 115,174 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD18250270 CAS-Nummer: 171753-74-5 |