2-Bromo-5-chloro-4-hydroxypyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Bromo-5-chloropyridin-4-ol
OR51774-1G OR51774-250MG
APOSOR51774-1GEA 337 CHF
APOSOR51774-1G APOSOR51774-250MG
2-Bromo-5-chloro-4-hydroxypyridine
2-Bromo-5-chloro-4-hydroxypyridine
Formel: C₅H₃BrClNO
MW: 208,44 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13189879
CAS-Nummer: 1196145-66-0