3-(Phenylethynyl)benzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR51556-1G OR51556-250MG
APOSOR51556-1GEA 1040 CHF
APOSOR51556-1G APOSOR51556-250MG
3-(Phenylethynyl)benzaldehyde 95%
3-(Phenylethynyl)benzaldehyde
Formel: C₁₅H₁₀O
MW: 206,239 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02736017
CAS-Nummer: 115021-39-1