1-Amino-1H-pyrrole-2-carbonitrile hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR51360-1G OR51360-5G
APOSOR51360-1GEA 140 CHF
APOSOR51360-1G APOSOR51360-5G
1-Amino-1H-pyrrole-2-carbonitrile hydrochloride 95%
1-Amino-1H-pyrrole-2-carbonitrile hydrochloride
Formel: C₅H₅N₃·ClH
MW: 143,574 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13191739
CAS-Nummer: 937046-97-4