2-(Methoxymethyl)benzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR51189-1G OR51189-250MG
APOSOR51189-1GEA 1440 CHF
APOSOR51189-1G APOSOR51189-250MG
2-(Methoxymethyl)benzaldehyde 95%
2-(Methoxymethyl)benzaldehyde
Formel: C₉H₁₀O₂
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD24395542
CAS-Nummer: 106020-70-6