7-Bromo-2-iodo-1-(phenylsulphonyl)-1H-indole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR51177-1G
OR51177-250MG
APOSOR51177-1GEA
784
CHF
APOSOR51177-1G
APOSOR51177-250MG
7-Bromo-2-iodo-1-(phenylsulphonyl)-1H-indole 95%
7-Bromo-2-iodo-1-(phenylsulphonyl)-1H-indole
Formel:
C₁₄H₉BrINO₂S Lager Temperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
2514953-08-1 |