1-Chloro-4-(2-phenylphenyl)benzene 99%
Lieferant: Apollo Scientific
OR51027-1G
OR51027-5G
APOSOR51027-1GEA
0
CHF
APOSOR51027-1G
APOSOR51027-5G
1-Chloro-4-(2-phenylphenyl)benzene 99%
1-Chloro-4-(2-phenylphenyl)benzene
Formel:
C₁₈H₁₃Cl MW: 264,749 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
21711-54-6 |