8H-Indolo[3,2,1-de]acridin-8-one 99%
Lieferant: Apollo Scientific
OR51026-1G
APOSOR51026-1GEA 535 CHF
APOSOR51026-1G
8H-Indolo[3,2,1-de]acridin-8-one 99%
8H-Indolo[3,2,1-de]acridin-8-one
Formel: C₁₉H₁₁NO
MW: 269,297 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 32081-26-8