(9,9-Diphenylfluoren-4-yl)boronic acid 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
(9,9-Diphenyl-9H-fluoren-4-yl)boronic acid
OR51018-5G
APOSOR51018-5GEA
78.4
CHF
APOSOR51018-5G
(9,9-Diphenylfluoren-4-yl)boronic acid 99%
(9,9-Diphenylfluoren-4-yl)boronic acid
Formel:
C₂₅H₁₉BO₂ MW: 362,228 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD29077672 CAS-Nummer: 1224976-40-2 |