5-Bromo-2-methyl-8-quinolinamine ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510122-1G OR510122-250MG
APOSOR510122-1GEA 316 CHF
APOSOR510122-1G APOSOR510122-250MG
5-Bromo-2-methyl-8-quinolinamine ≥98%
5-Bromo-2-methyl-8-quinolinamine
Formel: C₁₀H₉BrN₂
MW: 237,096 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD24160463
CAS-Nummer: 1417632-66-6