2,5,6,7-Tetrahydro-4H-indazol-4-one ≥97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510001-1G OR510001-250MG
APOSOR510001-1GEA 335 CHF
APOSOR510001-1G APOSOR510001-250MG
2,5,6,7-Tetrahydro-4H-indazol-4-one ≥97%
2,5,6,7-Tetrahydro-4H-indazol-4-one
Formel: C₇H₈N₂O
MW: 136.151 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
CAS-Nummer: 912259-10-0