5-Bromo-2,4-dimethylbenzoic acid 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR50986-1G
OR50986-250MG
APOSOR50986-1GEA
506
CHF
APOSOR50986-1G
APOSOR50986-250MG
5-Bromo-2,4-dimethylbenzoic acid 99%
5-Bromo-2,4-dimethylbenzoic acid
Formel:
C₉H₉BrO₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD24107212 CAS-Nummer: 842136-27-0 |