4-Bromo-2-phenylaniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
5-Bromo-[1,1'-biphenyl]-2-amine
OR50982-1G
OR50982-250MG
OR50982-5G
APOSOR50982-1GEA
574
CHF
APOSOR50982-1G
APOSOR50982-250MG
APOSOR50982-5G
4-Bromo-2-phenylaniline 95%
4-Bromo-2-phenylaniline
Formel:
C₁₂H₁₀BrN MW: 248,119 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09754386 CAS-Nummer: 5455-13-0 |