3-Methyl-3H-benzoxazol-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3-Methylbenzo[d]oxazol-2(3H)-one
OR5097-25G
OR5097-5G
APOSOR5097-25GEA
244
CHF
APOSOR5097-25G
APOSOR5097-5G
3-Methyl-3H-benzoxazol-2-one
3-Methyl-3H-benzoxazol-2-one
Formel:
C₈H₇NO₂ MW: 149,147 g/mol Melting Pt: 82…87 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00748831 CAS-Nummer: 21892-80-8 |