XPhos Pd G1
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR50938-100MG OR50938-1G OR50938-250MG
APOSOR50938-100MGEA 140 CHF
APOSOR50938-100MG APOSOR50938-1G APOSOR50938-250MG
XPhos Pd G1
XPhos Pd G1
Formel: C₃₃H₄₉P·C₈H₁₀ClNPd
MW: 738.761 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13194128
CAS-Nummer: 1028206-56-5