2-Bromo-5-methyl-4-nitropyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR50930-1G OR50930-5G OR50930-25G
APOSOR50930-1GEA 61 CHF
APOSOR50930-1G APOSOR50930-5G APOSOR50930-25G
2-Bromo-5-methyl-4-nitropyridine 95%
2-Bromo-5-methyl-4-nitropyridine
Formel: C₆H₅BrN₂O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11100652
CAS-Nummer: 66092-62-4