4-Acetyl-2-bromobenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR50625-1G
OR50625-250MG
APOSOR50625-1GEA
784
CHF
APOSOR50625-1G
APOSOR50625-250MG
4-Acetyl-2-bromobenzoic acid
4-Acetyl-2-bromobenzoic acid
Formel:
C₉H₇BrO₃ MW: 243,054 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD26520854 CAS-Nummer: 93273-64-4 |