3-Methyl-1-[(methylsulphanyl)methanethioyl]-1H-imidazol-3-ium iodide
Lieferant: Apollo Scientific
OR50518-1G OR50518-250MG OR50518-5G
APOSOR50518-1GEA 279 CHF
APOSOR50518-1G APOSOR50518-250MG APOSOR50518-5G
3-Methyl-1-[(methylsulphanyl)methanethioyl]-1H-imidazol-3-ium iodide
3-Methyl-1-[(methylsulphanyl)methanethioyl]-1H-imidazol-3-ium iodide
Formel: C₆H₉N₂S₂·I
MW: 300,184 g/mol
Melting Pt: 125…127 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD32648175
CAS-Nummer: 262350-35-6