7-Chloro-2-methylimidazo[4,5-c]pyridine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR500036-100MG OR500036-250MG
APOSOR500036-100MGEA 136 CHF
APOSOR500036-100MG APOSOR500036-250MG
7-Chloro-2-methylimidazo[4,5-c]pyridine 95+%
7-Chloro-2-methylimidazo[4,5-c]pyridine
Formel: C₇H₆ClN₃
MW: 167,596 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09834589
CAS-Nummer: 929074-44-2