4-Chloro-1,8-naphthyridin-2(1H)-one 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR500035-100MG
OR500035-250MG
APOSOR500035-100MGEA
76.6
CHF
APOSOR500035-100MG
APOSOR500035-250MG
4-Chloro-1,8-naphthyridin-2(1H)-one 95+%
4-Chloro-1,8-naphthyridin-2(1H)-one
Formel:
C₈H₅ClN₂O MW: 180.591 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD24556140 CAS-Nummer: 59514-93-1 |