6-Amino-7-bromo-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR500032-100MG OR500032-250MG
APOSOR500032-100MGEA 97.5 CHF
APOSOR500032-100MG APOSOR500032-250MG
6-Amino-7-bromo-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 95+%
6-Amino-7-bromo-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Formel: C₉H₈BrNO
MW: 226,07 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16249550
CAS-Nummer: 681246-49-1