2-Chloroquinoline-6-carbaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR500027-100MG OR500027-250MG
APOSOR500027-100MGEA 131 CHF
APOSOR500027-100MG APOSOR500027-250MG
2-Chloroquinoline-6-carbaldehyde 97%
2-Chloroquinoline-6-carbaldehyde
Formel: C₁₀H₆ClNO
MW: 191,614 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08236769
CAS-Nummer: 791626-59-0