5-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR500020-1G
OR500020-250MG
OR500020-5G
APOSOR500020-1GEA
57.5
CHF
APOSOR500020-1G
APOSOR500020-250MG
APOSOR500020-5G
5-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine 97%
5-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine
Formel:
C₅H₅ClN₂S MW: 160,625 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00489773 CAS-Nummer: 38275-42-2 |