5-Cyclopropylpicolinic acid hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR500019-100MG OR500019-250MG
APOSOR500019-100MGEA 115 CHF
APOSOR500019-100MG APOSOR500019-250MG
5-Cyclopropylpicolinic acid hydrochloride 97%
5-Cyclopropylpicolinic acid hydrochloride
Formel: C₉H₉NO₂·ClH
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD30730075
CAS-Nummer: 2089378-52-7