3-Bromo-4-chloro-5-methylpyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR500016-1G OR500016-250MG
APOSOR500016-1GEA 541 CHF
APOSOR500016-1G APOSOR500016-250MG
3-Bromo-4-chloro-5-methylpyridine 95%
3-Bromo-4-chloro-5-methylpyridine
Formel: C₆H₅BrClN
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD18415475
CAS-Nummer: 1261786-46-2