2-Bromo-1-(5-chloro-2-methoxyphenyl)ethanone 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR500012-100MG
OR500012-250MG
APOSOR500012-100MGEA
26.2
CHF
APOSOR500012-100MG
APOSOR500012-250MG
2-Bromo-1-(5-chloro-2-methoxyphenyl)ethanone 95+%
2-Bromo-1-(5-chloro-2-methoxyphenyl)ethanone
Formel:
C₉H₈BrClO₂ MW: 263,516 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD01793848 CAS-Nummer: 111841-05-5 |