4-Chloro-3-(hydroxymethyl)phenol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR500010-1G OR500010-250MG
APOSOR500010-1GEA 101 CHF
APOSOR500010-1G APOSOR500010-250MG
4-Chloro-3-(hydroxymethyl)phenol 95+%
4-Chloro-3-(hydroxymethyl)phenol
Formel: C₇H₇ClO₂
MW: 158.582 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09038291
CAS-Nummer: 876299-47-7